Stampa…
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
L20149.03 L20149.06
L20149.03EA 92.2 EUR
L20149.03 L20149.06
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
6-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 90259-31-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2614094
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310788
CAS Number: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III