Stampa…
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-Dimethoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
B22300.03 B22300.06
B22300.03EA 91.1 EUR
B22300.03 B22300.06
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 60965-26-6 Molecular Formula: C10H11BrO3 Formula Weight: 259.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-105° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000197
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 259,1 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 102…105 °C
MDL Number: MFCD00000197
CAS Number: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8,III