ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2632-13-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 743112
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000201
Formula:
C₉H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000201 CAS Number: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 UN: 3261 ADR: 8,II |