Stampa…
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 39.3 EUR
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000201
CAS Number: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %