ω-Bromo-3-methoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 5000-65-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 510128
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000199
Formula:
C₉H₉BrO₂ Peso molecolare: 229,07 g/mol Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000199 CAS Number: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN: 3261 ADR: 8,II |