Stampa…
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
151910100 151910250
ACRO151910100EA 74.4 EUR
ACRO151910100 ACRO151910250
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 97%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229.07 g/mol
Punto di ebollizione: 285
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000199
CAS Number: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %