ω,4-Dibromoacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-73-0
Molecular Formula: C8H6Br2O
Formula Weight: 277.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Beilstein Reference: 607604
Merck Reference: 14,1427
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000200
Formula:
C₈H₆Br₂O Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 108…112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000200 CAS Number: 99-73-0 EINECS: 202-783-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1427 |