Stampa…
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
112680100 112680500 112682500
ACRO112680100EA 30.6 EUR
ACRO112680100 ACRO112680500 ACRO112682500
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
Peso molecolare: 277.94 g/mol
Punto di ebollizione: 1415 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000200
CAS Number: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %