3'-Bromoacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-63-4
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 79-81°/2mm
Beilstein Reference: 507599
MDL No.: MFCD00000083
Formula:
C₈H₇BrO Punto di ebollizione: 79…81 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 7…8 °C Densità: 1,498 Flash Pt: 114 °C (237 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000083 CAS Number: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |