ω-Bromoacetofenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 70-11-1
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Peso molecolare: 199.05 g/mol Punto di ebollizione: 140 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 48…51 °C Densità: 1.650 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000195 CAS Number: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 UN: 2645 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01386 |