Stampa…
ω-Bromoacetofenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 32.7 EUR
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
ω-Bromoacetofenone 98%
ω-Bromoacetofenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Peso molecolare: 199.05 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 46…51 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000195
CAS Number: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01386
Visualizza i codici
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %