α-Bromopropiophenone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 2114-00-3
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₆H₅C(O)CHBrCH₃ Punto di ebollizione: 245…250 °C Densità: 1,417 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000145 CAS Number: 2114-00-3 EINECS: 218-307-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |