Stampa…
(4-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10887.22 A10887.36
A10887.22EA 68.9 EUR
A10887.22 A10887.36
(4-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 16532-79-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 127°(261°F) Odour: Pungent Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 1861069 UN No.: 3449 MDL No.: MFCD00001916
Formula: C₈H₆BrN
Punto di ebollizione: 286 °C
Punto di fusione: 45…49 °C
Densità: 1,49
Flash Pt: 127 °C (261 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001916
CAS Number: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I