(3-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Bromobenzyl cyanide
Purity: 97%
CAS No.: 31938-07-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 2355439
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001906
Formula:
C₈H₆BrN Peso molecolare: 196,05 g/mol Punto di ebollizione: 275 °C Punto di fusione: 25…28 °C Flash Pt: 126 °C (259 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001906 CAS Number: 31938-07-5 EINECS: 250-867-6 UN: 3449 ADR: 6.1,I |