(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromobenzyl cyanide
Purity: 97%
CAS No.: 19472-74-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5696
Odour: Pungent
Melting Point: 19°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 2043684
UN No.: 1694
MDL No.: MFCD00001896
Formula:
C₈H₆BrN Peso molecolare: 196,05 g/mol Punto di ebollizione: 252 °C Punto di fusione: 19 °C Densità: 1,510 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001896 CAS Number: 19472-74-3 EINECS: 243-091-4 UN: 1694 ADR: 6.1,I |