α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 45767-66-6
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 35-39°
Beilstein Reference: 3539265
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236025
Formula:
C₇H₅BrClF Punto di fusione: 35…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236025 CAS Number: 45767-66-6 UN: 3261 ADR: 8,II |