Stampa…
ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
A12607.14 A12607.22 A12607.36
A12607.14EA 47.1 EUR
A12607.14 A12607.22 A12607.36
ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 536-38-9 Molecular Formula: C8H6BrClO Formula Weight: 233.50 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 607603 Merck Reference: 14,2153 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000625
Formula: C₈H₆BrClO
Peso molecolare: 233.49 g/mol
Punto di ebollizione: 278
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000625
CAS Number: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02172