ω-Bromo-4-chloroacetophenone 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
146360250
146361000
ACRO146360250EA
47.6
EUR
ACRO146360250
ACRO146361000
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 98+%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrClO Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95…99 °C |
MDL Number:
MFCD00000625 CAS Number: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,02172 |
Appearance | White to light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 99 °C |
Loss on drying | ≤1 % (70 °C, 2 h) |
GC | ≥98.0 % |