5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 54932-72-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5745
Boiling Point: 90-93°/10mm
Beilstein Reference: 3234896
MDL No.: MFCD00018503
Formula:
C₇H₆BrCl Punto di ebollizione: 90…93 °C (10 mmHg) Densità: 1,549 Flash Pt: 96 °C (205 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018503 CAS Number: 54932-72-8 |