2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 27139-97-5
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
MDL No.: MFCD00060650
Formula:
C₇H₆BrCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060650 CAS Number: 27139-97-5 |