Stampa…
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
326160250 326161000
ACRO326160250EA 82.1 EUR
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formula: C₇H₅BrCl₂
Punto di ebollizione: 115…120 °C (1 mmHg)
Densità: 1,65 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041363
CAS Number: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %