Stampa…
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
A14457.06 A14457.03
A14457.06EA 93.5 EUR
A14457.06 A14457.03
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 51554-95-1 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.15 MDL No.: MFCD00061113
Formula: C₁₁H₁₅Br
Peso molecolare: 227,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061113
CAS Number: 51554-95-1