Stampa…
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Bromophenyl)hexane
A15918.06 A15918.14
A15918.06EA 156 EUR
A15918.06 A15918.14
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 23703-22-2 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5213 Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00061114
Formula: C₁₂H₁₇Br
Peso molecolare: 241,17 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C
Densità: 1,179
Flash Pt: >120 °C (248 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061114
CAS Number: 23703-22-2