1-Bromo-4-butylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 41492-05-1
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 2080263
MDL No.: MFCD00040934
Formula:
C₁₀H₁₃Br Punto di ebollizione: 242 °C Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,208 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040934 CAS Number: 41492-05-1 |