Stampa…
Acido 4-formil-fenil-boronico ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
B25199.03 B25199.06 B25199.14
B25199.03EA 43.6 EUR
B25199.03 B25199.06 B25199.14
Acido 4-formil-fenil-boronico ≥97%
Acido 4-formil-fenil-boronico
Purity: 97% CAS No.: 87199-17-5 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 260-266° Beilstein Reference: 3030770
Formula: C₇H₇BO₃
Peso molecolare: 149,94 g/mol
Punto di fusione: 260…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151823
CAS Number: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5