Stampa…
Acido 4-formil-fenil-boronico 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
359380010 359380050 359380250
ACRO359380010EA 43.9 EUR
ACRO359380010 ACRO359380050 ACRO359380250
Acido 4-formil-fenil-boronico 97%
Acido 4-formil-fenil-boronico
Formula: C₇H₇BO₃
Punto di fusione: 256…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151823
CAS Number: 87199-17-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %