Acido 3-formil-fenil-boronico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
CAS No.: 87199-16-4
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 3030769
MDL No.: MFCD00161356
Formula:
C₇H₇BO₃ Peso molecolare: 149,94 g/mol Punto di fusione: 109…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00161356 CAS Number: 87199-16-4 |