Stampa…
Acido 3-formil-fenil-boronico 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
AC35937.1 359370010 359370050 359370250
MAYBAC35937.1EA 0 EUR
MAYBAC35937.1 ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
Acido 3-formil-fenil-boronico 97%
Acido 3-formil-fenil-boronico
Formula: C₇H₇BO₃
Peso molecolare: 149,94 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00161356
CAS Number: 87199-16-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %