Acido 2-formil-fenil-boronico ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
Purity: 97%
CAS No.: 40138-16-7
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: ca 115-120°
Beilstein Reference: 3030776
Formula:
C₇H₇BO₃ Peso molecolare: 149,94 g/mol Punto di fusione: ∼115…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151822 CAS Number: 40138-16-7 |