Stampa…
Acido 2-formil-fenil-boronico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
AC35936.1 AC35936.10 359360010 359360050
MAYBAC35936.1EA 0 EUR
MAYBAC35936.1 MAYBAC35936.10 ACRO359360010 ACRO359360050
Acido 2-formil-fenil-boronico 98%
Acido 2-formil-fenil-boronico
Formula: C₇H₇BO₃
Peso molecolare: 149,94 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151822
CAS Number: 40138-16-7
Visualizza i codici
Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %