Stampa…
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24656.03 B24656.06 B24656.14
B24656.03EA 26.2 EUR
B24656.03 B24656.06 B24656.14
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
4-Ethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 63139-21-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 3030638
Formula: C₈H₁₁BO₂
Punto di fusione: 150…154 °C
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00859377
CAS Number: 63139-21-9