Diphenylacetylene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A13979.06
A13979.14
A13979.22
A13979.06EA
30.4
EUR
A13979.06
A13979.14
A13979.22
Diphenylacetylene ≥99%
Diphenylacetylene
Purity: 99%
CAS No.: 501-65-5
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Boiling Point: 170°/19mm
Beilstein Reference: 606478
Merck Reference: 14,9504
MDL No.: MFCD00004786
Formula:
C₁₄H₁₀ Peso molecolare: 178,23 g/mol Punto di ebollizione: 170 °C (19 mmHg) Punto di fusione: 58…62 °C Densità: 0,990 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004786 CAS Number: 501-65-5 EINECS: 207-926-6 Merck Index: 14,9504 |