Phenylacetylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 536-74-3
Molecular Formula: C8H6
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.5480
Melting Point: -45°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 605461
Merck Reference: 14,3861
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008570
Formula:
C₈H₆ Peso molecolare: 102,14 g/mol Punto di ebollizione: 142…144 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 27 °C (81 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008570 CAS Number: 536-74-3 EINECS: 208-645-1 UN: 3295 ADR: 3,III Merck Index: 14,3861 |