Stampa…
Phenylacetylene 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 40 EUR
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylene 98%, puro
Phenylacetylene
Formula: C₈H₆
Peso molecolare: 102,14 g/mol
Punto di ebollizione: 142…144 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –44,8 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008570
CAS Number: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %