4-Ethynylanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 768-60-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.563
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 87-91°/11mm
MDL No.: MFCD00168815
Formula:
C₉H₈O Punto di ebollizione: 87…91 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 27…29 °C Densità: 1,019 Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00168815 CAS Number: 768-60-5 |