Stampa…
3-Ethynylaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L20124.06 L20124.14
L20124.06EA 67.1 EUR
L20124.06 L20124.14
3-Ethynylaniline 98%
3-Ethynylaniline
Purity: 98% CAS No.: 54060-30-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 27° Boiling Point: 70°/1mm Beilstein Reference: 2935417 MDL No.: MFCD00014779
Formula: C₈H₇N
Punto di ebollizione: 70 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 27 °C
Densità: 1,040
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014779
CAS Number: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6