1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
Purity: 99%
CAS No.: 766-98-3
Molecular Formula: C8H5F
Formula Weight: 120.12
Flash Point: 29°(85°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Characteristic
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 55-56°/40mm
Beilstein Reference: 1099285
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00168823
Formula:
C₈H₅F Peso molecolare: 120,13 g/mol Punto di ebollizione: 55…56 °C (40 mmHg) Punto di fusione: 27…28 °C Densità: 1,048 Flash Pt: 29 °C (85 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00168823 CAS Number: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II |