Stampa…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
371370010 371370050
ACRO371370010EA 52.4 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅F
Peso molecolare: 120.13 g/mol
Punto di ebollizione: 55…56 °C (40 mmHg)
Punto di fusione: 27…28 °C
Densità: 1.048 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168823
CAS Number: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %