Stampa…
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
377060010 377062500
ACRO377060010EA 135 EUR
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅Cl
Punto di ebollizione: 79…82 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: 10 °C
MDL Number: MFCD00191917
CAS Number: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %