1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
Purity: 97%
CAS No.: 766-96-1
Molecular Formula: C8H5Br
Formula Weight: 181.04
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 88-90°/16mm
Beilstein Reference: 1209726
MDL No.: MFCD00168822
Formula:
C₈H₅Br Peso molecolare: 181,03 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C (16 mmHg) Punto di fusione: 64…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00168822 CAS Number: 766-96-1 |