Stampa…
trans-Stilbene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
A10232.0E A10232.22 A10232.36
A10232.0EEA 1265 EUR
A10232.0E A10232.22 A10232.36
trans-Stilbene ≥98%
trans-Stilbene
Purity: 98% CAS No.: 103-30-0 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Odour: Odourless Melting Point: 122-125° Boiling Point: 305-307° Beilstein Reference: 1616740 Merck Reference: 14,8817 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00064300
Formula: C₁₄H₁₂
Peso molecolare: 180,25 g/mol
Punto di ebollizione: 305…307 °C
Punto di fusione: 122…125 °C
Densità: 1,14
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064300
CAS Number: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=c4d76e69be02d99433aea4cc844b8e7a32f39754&prid=web&clid=SAPDAM