Stampa…
trans-Stilbene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
161041000 161045000
ACRO161041000EA 86.8 EUR
ACRO161041000 ACRO161045000
trans-Stilbene 96%
trans-Stilbene
Formula: C₁₄H₁₂
Peso molecolare: 180,25 g/mol
Punto di ebollizione: 305…307 °C (744 mmHg)
Punto di fusione: 122…126 °C
Densità: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064300
CAS Number: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=c4d76e69be02d99433aea4cc844b8e7a32f39754&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥95 %