Stampa…
cis-Stilbene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11924.03 A11924.06 A11924.14
A11924.03EA 32.4 EUR
A11924.03 A11924.06 A11924.14
cis-Stilbene ≥97%
cis-Stilbene
Purity: 97% CAS No.: 645-49-8 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Odour: Weak Melting Point: 1-2° Boiling Point: 307° Beilstein Reference: 1616739 Merck Reference: 14,8817 MDL No.: MFCD00004788
Formula: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 307 °C
Punto di fusione: 1…2 °C
Densità: 1,04
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004788
CAS Number: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 14,8817