Stampa…
trans-Chalcone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-Benzylidenacetophenone, (E)-Chalcone, trans-Benzalacetophenone, (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-one
A14734.22 A14734.36
A14734.22EA 43.2 EUR
A14734.22 A14734.36
trans-Chalcone ≥97%
trans-Chalcone
Purity: 97% CAS No.: 614-47-1 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Melting Point: 55-57° Boiling Point: 208°/25mm Merck Reference: 14,2037 MDL No.: MFCD00003082
Formula: C₁₅H₁₂O
Peso molecolare: 208,26 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003082
CAS Number: 614-47-1
EINECS: 210-383-8
Merck Index: 14,2037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f708bafe7d3c2e194d3e9bf5f410a2c30afb756&vid=6f708bafe7d3c2e194d3e9bf5f410a2c30afb756&prid=web&clid=SAPDAM