Stampa…
Eugenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18455.0100 8.18455.0500
8.18455.0100EA 50.5 EUR
8.18455.0100 8.18455.0500
Eugenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Eugenolo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼–10 °C
Densità: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008654
CAS Number: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Visualizza i codici
Solubility 2.46 g/l (25 °C)
Melting Point -9.2 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5405 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)