Stampa…
Acido benzinsolfonico ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 47 EUR
A16148.36 A16148.0E
Acido benzinsolfonico ≥94%
Acido benzinsolfonico
Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689
Formula: C₆H₆O₃S
Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 45…50 °C
Densità: 1,32
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011689
CAS Number: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070