Acido benzinsolfonico 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
159020010
159020051
159020250
159021000
159025000
ACRO159020010EA
85.8
EUR
ACRO159020010
ACRO159020051
ACRO159020250
ACRO159021000
ACRO159025000
Acido benzinsolfonico 90%, grado tecnico
Acido benzinsolfonico
Formula:
C₆H₆O₃S Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 45…50 °C Densità: 1,32 g/cm³ (47 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011689 CAS Number: 98-11-3 EINECS: 202-638-7 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 13,01070 |
Appearance | Off-white to brown Low melting solid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with CHA | ≤3 % (H2SO4) |
pH | 3.8 to 4.5 (5 % in water) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.0005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |