Stampa…
Benzenesolfonile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Benzene sulphochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500 8.00470.9020
8.00470.0100EA 30 EUR
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500 8.00470.9020
Benzenesolfonile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzenesolfonile cloruro
Formula: C₆H₅ClO₂S
Peso molecolare: 176.62 g/mol
Punto di ebollizione: 251
Punto di fusione: 15
Densità: 1.3842 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 119
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007426
CAS Number: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01072
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material