Stampa…
Benzenesolfonile cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzene sulphochloride
A10849.0B A10849.0I A10849.30
A10849.0BEA 66.1 EUR
A10849.0B A10849.0I A10849.30
Benzenesolfonile cloruro ≥98%
Benzenesolfonile cloruro
Purity: 98% CAS No.: 98-09-9 Molecular Formula: C6H5ClO2S Formula Weight: 176.62 Flash Point: 132°(270°F) Refractive Index: 1.5525 Odour: Irritating Melting Point: 14-15° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 606926 Merck Reference: 14,1072 UN No.: 2225 MDL No.: MFCD00007426
Formula: C₆H₅ClO₂S
Punto di ebollizione: 252 °C
Punto di fusione: 14…15 °C
Densità: 1,377
Flash Pt: 132 °C (270 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007426
CAS Number: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1072