Benzenesolfonile cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
148480010
148482500
ACRO148480010EA
112
EUR
ACRO148480010
ACRO148482500
Benzenesolfonile cloruro 99%
Benzenesolfonile cloruro
Formula:
C₆H₅ClO₂S Punto di ebollizione: 251…252 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 14,5 °C Densità: 1,384 g/cm³ Flash Pt: 128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007426 CAS Number: 98-09-9 EINECS: 202-636-6 UN: 2225 ADR: 8,III Merck Index: 13,01072 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |